Learn More
Selenato de sodio, anhidro, > 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326459
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11326459 50 g 50 g
11356459 5 g 5 g
11336459 250 g 250 g
11346459 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11326459 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012613.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Para su uso como reactivo
Sodium selenate is used in glass industry, and produces red hue in glass. It acts as a decoloring agent in glass production. Combined with ferrous oxides, it produces colorless glass. Appropriate preparation of sodium selenate is used in multivitamins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13410-01-0
Fórmula molecular Na2O4Se
Peso molecular (g/mol) 188.95
Número MDL MFCD00003490
Clave InChI MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium selenate, disodium selenate, natriumseleniat, selenic acid, disodium salt, caswell no. 791, natriumseleniat german, sel-tox sso2 and ss-20, unii-5dqp25600a, selenic acid h2seo4 , disodium salt, ccris 1259
PubChem CID 25960
ChEBI CHEBI:77775
Nombre IUPAC disodio; selenato
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium selenate, anhydrous
Punto de fusión 32° (transition)
Color Morado
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8+% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.94
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White powder
Densidad 3.213
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.