Learn More
Sodium Selenate, ≥95% (elemental analysis), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15668070 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15668070 10 g Poly bottle 10 g
15658070 100 g Poly bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15668070 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor S088210G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
≥95% (elemental analysis)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13410-01-0
Fórmula molecular Na2O4Se
Peso molecular (g/mol) 188.95
Número MDL MFCD00003490
Clave InChI MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium selenate, disodium selenate, natriumseleniat, selenic acid, disodium salt, caswell no. 791, natriumseleniat german, sel-tox sso2 and ss-20, unii-5dqp25600a, selenic acid h2seo4 , disodium salt, ccris 1259
PubChem CID 25960
ChEBI CHEBI:77775
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium selenate
Color Blanco
pH 5.5 to 7.5 (at 18.90g/L 25°C)
Cantidad 10 g
Fórmula lineal Na2SeO4
Número UN UN2630
Información de solubilidad Soluble in water
Nombre IUPAC disodio; selenato
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.94g/mol
Porcentaje de pureza ≥95% (elemental analysis)
Olor Odorless
Envase Poly bottle
Aspecto Crystalline
Densidad 3.213g/cu.cm at 17.5°C