Learn More
Sodium Salicylate, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Salicylate |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.0136 |