Learn More
Salicilato de sodio, MP Biomedicals
Código de producto. 11438755 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438755 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 11438755 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0522476201
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Salicylate
CAS 54-21-7
Fórmula molecular C7H5NaO3
Cantidad 1 kg
Sinónimo sodium salicylate, sodium 2-hydroxybenzoate, salsonin, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl
Clave InChI ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+]
Nombre IUPAC sodio;2-hidroxibenzoato
Peso molecular (g/mol) 160.104
PubChem CID 16760658
ChEBI CHEBI:9180
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.11