Learn More
Salicilato de sodio, Mikromol™
Código de producto. 17921706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17921706 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17921706 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1370.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Salicilato sódico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Salicylate
CAS 54-21-7
Nombres de analitos o componentes Sodium Salicylate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H5 O3 . Na
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Sodium salicylate, Sodium 2-hydroxybenzenecarboxylate, Benzoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt (9CI), Salicylic acid, monosodium salt (8CI), Sodium salicylate (7CI), Alysine, Aroall, Camporisin, Clin, Enterosalicyl, Enterosalil, Entrosalyl, Glutosalyl, Idocyl, Kerasalicyl, Kerosal, Magsalyl, Monosodium salicylate, Nadisal, Neo-Salicyl, Salicylic acid sodium salt, Saliject, Salisod, Salsonin, Sodium 2-hydroxybenzoate, Sodium o-hydroxybenzoate, Sodium salicylate (NaO3C7H5), o-Hydroxybenzoic acid monosodium salt
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].Oc1ccccc1C(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio;2-hidroxibenzoato
Peso molecular (g/mol) 160.1
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 160,0136 g/mol