Learn More
Sodium Salicylate, MedChemExpress
Código de producto. 16454267
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16454267 50 g 50 g
16448378 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16454267 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0167A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Sodium Salicylate (Salicylic acid sodium salt) inhibits cyclo-oxygenase-2 (COX-2) activity independently of transcription factor (NF-κB) activation. Sodium Salicylate is also a S6K inhibitor.Sodium Salicylate is a NF-κB inhibitor that decreases inflammatory gene expression and improves repair in aged muscle.
Sodium Salicylate (Salicylic acid sodium salt) inhibits cyclo-oxygenase-2 (COX-2) activity independently of transcription factor (NF-κB) activation. Sodium Salicylate is also a S6K inhibitor.Sodium Salicylate is a NF-κB inhibitor that decreases inflammatory gene expression and improves repair in aged muscle.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Salicylate
CAS 54-21-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H5NaO3
Cantidad 50 g
Sinónimo Salicylic acid sodium salt2-Hydroxybenzoic acid sodium salt
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (624.61 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (624.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])C1=CC=CC=C1O
Peso molecular (g/mol) 160.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.1
Porcentaje de pureza 99.65%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation