Learn More
Sodium Salicylate, MedChemExpress
Descripción
Sodium Salicylate (Salicylic acid sodium salt) inhibits cyclo-oxygenase-2 (COX-2) activity independently of transcription factor (NF-κB) activation. Sodium Salicylate is also a S6K inhibitor.Sodium Salicylate is a NF-κB inhibitor that decreases inflammatory gene expression and improves repair in aged muscle.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Salicylate |
| CAS | 54-21-7 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C7H5NaO3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Salicylic acid sodium salt2-Hydroxybenzoic acid sodium salt |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 100 mg/mL (624.61 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (624.61 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O[Na])C1=CC=CC=C1O |
| Peso molecular (g/mol) | 160.1 |
| Mostrar más |