Learn More
Salicilato de sodio, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Salicylate |
| CAS | 54-21-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Sodium Salicylate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H5 O3 . Na |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Sodium salicylate, Sodium 2-hydroxybenzenecarboxylate, Benzoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt (9CI), Salicylic acid, monosodium salt (8CI), Sodium salicylate (7CI), Alysine, Aroall, Camporisin, Clin, Enterosalicyl, Enterosalil, Entrosalyl, Glutosalyl, Idocyl, Kerasalicyl, Kerosal, Magsalyl, Monosodium salicylate, Nadisal, Neo-Salicyl, Salicylic acid sodium salt, Saliject, Salisod, Salsonin, Sodium 2-hydroxybenzoate, Sodium o-hydroxybenzoate, Sodium salicylate (NaO3C7H5), o-Hydroxybenzoic acid monosodium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | [Na+].Oc1ccccc1C(=O)[O-] |
| Mostrar más |