Learn More
Sodium Salicylate, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Código de producto. 10092520 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
250 g
Código de producto.
10092520 250 g
1 options
Código de producto. 10092520 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 2028.0250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo de laboratorio
Especificaciones
CAS 54-21-7
Punto de fusión 200°C
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 99.5%
Notas del porcentaje del ensayo After drying
Fórmula molecular C7H5NaO3
Número MDL MFCD00002440
Sinónimo Salicylate de sodium
Clave InChI ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].OC1=CC=CC=C1C([O-])=O
Nombre IUPAC sodium 2-hydroxybenzoate
Peso molecular (g/mol) 160.10
Densidad 0.32 g/cm³ (20°C)
Cantidad 250 g