Learn More
Salicilato de sodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11458916 1000 g 1000 g
11468916 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11458916 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17056.0B
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 54-21-7 | C7H5NaO3 | 160.104 g/mol
El salicilato de sodio se utiliza como analgésico y antipirético. También actúa como antiinflamatorio no esteroideo (AINE). Además, se utiliza como fósforo para la detección de la irradiación ultravioleta de vacío y electrones. Sirve como inhibidor de la neurofibromatosis kappa B y como reductor del estrés oxidativo. Se utiliza como un fármaco con la función de ser antipirético y antirreumático.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el salicilato de sodio se utiliza como analgésico y antipirético. También actúa como antiinflamatorio no esteroideo (AINE). Además, se utiliza como fósforo para la detección de la irradiación ultravioleta de vacío y electrones. Sirve como inhibidor de la neurofibromatosis kappa B y como reductor del estrés oxidativo. Se utiliza como fármaco antifebril y antirreumático.
Solubilidad
soluble en agua, 1,4-dioxano, etanol y glicerol.
Notas
sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos minerales fuertes, sales metálicas y yodo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54-21-7
Fórmula molecular C7H5NaO3
Peso molecular (g/mol) 160.104
Número MDL MFCD00002440
Clave InChI ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium salicylate, sodium 2-hydroxybenzoate, salsonin, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl
PubChem CID 16760658
ChEBI CHEBI:9180
Nombre IUPAC sodio;2-hidroxibenzoato
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Salicylate
Punto de fusión >300°C
Olor Odorless
Cantidad 1000 g
Beilstein 3732792
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,8332
Información de solubilidad Soluble in water,1,4-dioxane,ethanol and glycerol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.11
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Salicilato de sodio
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..