Learn More
Piruvato de sodio, grado de cultivo celular, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15454339 100 g 100 g
15444339 50 g 50 g
15464339 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15454339 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61840.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00€
    170.65€ / 100 g
    Ahorro 33.35€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 113-24-6 ∣ C3H3NaO3 ∣ 110.044 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113-24-6
Fórmula molecular C3H3NaO3
Peso molecular (g/mol) 110.044
Número MDL MFCD00002586
Clave InChI DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
PubChem CID 23662274
ChEBI CHEBI:50144
Nombre IUPAC sodio; 2-oxopropanoato
SMILES CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium pyruvate
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Fórmula lineal CH3COCOONa
Beilstein 3568341
Información de solubilidad Freely soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.04
Grado Cultivo celular
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium pyruvate, Cell Culture Grade
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium pyruvate