Learn More
Piruvato de sodio, grado de cultivo celular, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15444339 50 g 50 g
15454339 100 g 100 g
15464339 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15444339 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61840.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 113-24-6 ∣ C3H3NaO3 ∣ 110.044 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113-24-6
Fórmula molecular C3H3NaO3
Peso molecular (g/mol) 110.044
Número MDL MFCD00002586
Clave InChI DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
PubChem CID 23662274
ChEBI CHEBI:50144
Nombre IUPAC sodio; 2-oxopropanoato
SMILES CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium pyruvate
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Fórmula lineal CH3COCOONa
Beilstein 3568341
Información de solubilidad Freely soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.04
Grado Cultivo celular