Learn More
Piruvato sódico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449063
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449063 250 g 250 g
11439063 50 g 50 g
11423970 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449063 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11148.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Piruvato sódico, 99 %, C3H3NaO3, número CAS-113-24-6, sal sódica de ácido 2-oxopropanoico, pod38aif08, ácido propanoico, 2-oxo-, sal sódica, piruvato de sodio, sal sódica de ácido pirúvico, ácido pirúvico, sal sódica, sodio 2-oxopropanoato, sodio alfa-quetopropionato, piruvato de socio, unii-pod38aif08, 500 g
Sodium pyruvate is used in cell culture media as an additional source of energy. It acts as an antioxidant and finds protective effects against oxygen radicals. It serves as an intermediate in many metabolic pathways such as sugar metabolism. It is converted into acetyl coenzyme A and enters the trichloroacetic acid cycle. In addition, it is involved with amino acid metabolism and initiates the Kreb's cycle. It plays an important role as a free radical scavenger.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El piruvato sódico se utiliza en medios de cultivo celular como fuente adicional de energía. Actúa como antioxidante y encuentra efectos protectores contra los radicales de oxígeno. Sirve como intermediario en muchas vías metabólicas como el metabolismo del azúcar. Se convierte en coenzima acetil A y entra en el ciclo del ácido tricloroacético. Además, está involucrado con el metabolismo de aminoácidos e inicia el ciclo de Kreb.′ Juega un papel importante como un eliminador radical libre.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113-24-6
Fórmula molecular C3H3NaO3
Peso molecular (g/mol) 110.044
Número MDL MFCD00002586
Clave InChI DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
PubChem CID 23662274
ChEBI CHEBI:50144
Nombre IUPAC sodio; 2-oxopropanoato
SMILES CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium pyruvate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 250 g
Beilstein 3568341
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.04
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium pyruvate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium pyruvate