Learn More
Pirofosfato de sodio, TRC
Código de producto. 30410121
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30410121 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30410121 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS66708025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Pyrophosphate
CAS 7722-88-5
Cantidad 25 g
Fórmula molecular 4 Na . O7 P2
Sinónimo Diphosphoric acid','sodium salt (1:4), Diphosphoric acid','tetrasodium salt (9CI), Pyrophosphoric acid','tetrasodium salt (8CI), Accoline 126, Anhydrous tetrasodium pyrophosphate, Nankarin S 1, Phosphomix 110, Phosphotex, SPP, SPP (phosphate), Sodium diphosphate, Sodium diphosphate (Na4P2O7), Sodium phosphate (Na4P2O7), Sodium phosphorus oxide (Na4P2O7), Sodium pyrophosphate (Na4P2O7), TSPP, Tetrasodium diphosphate, Tetrasodium diphosphate (Na4P2O7), Tetrasodium pyrophosphate, Tetrasodium pyrophosphate (Na4P2O7), Thermphos Pyro E 450, Victor TSPP
Fórmula InChI InChI=1S/4Na.H4O7P2/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q4*+1;/p-4
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-]
Nombre IUPAC tetrasodio;fosfato de fosfonato
Peso molecular (g/mol) 265.9024
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.871