Learn More
Pirofosfato de sodio dibásico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Pyrophosphate Dibasic |
| CAS | 7758-16-9 |
| Fórmula molecular | H2Na2O7P2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Disodium Diphosphate, Pyrophosphoric Acid Disodium Salt, Diphosphoric Acid Disodium Salt, Disodium Pyrophosphate, Disodium Acid Pyrophosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2Na.H4O7P2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q2*+1;/p-2 |
| SMILES | [Na+].[Na+].OP(=O)([O-])OP(=O)(O)[O-] |
| Nombre IUPAC | fosfato disódico;[hidroxi(óxido)fosforil] hidrógeno |
| Peso molecular (g/mol) | 221.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.9071 |