Learn More
Pirofosfato de sodio decahidratado, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Pyrophosphate Decahydrate |
| CAS | 13472-36-1 |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | Na4O7P2 . 10H2O |
| Sinónimo | Tetrasodium Pyrophosphate Decahydrate, Sodium Diphosphate Decahydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4 |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-] |
| Nombre IUPAC | tetrasodio; fosfato de fosfonato; decahidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 446.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 445.9767 |