Learn More
Pirofosfato de sodio decahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10368580 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 KG
2.50 KG
25 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10368580 500 g 500 GR
10002710 25 g 25 GR
10144423 2.5 kg 2.50 KG
15204684 10 kg 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10368580 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 205975000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13472-36-1 | Na4O7P2·10H2O | 446.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13472-36-1
Fórmula molecular Na4O7P2·10H2O
Peso molecular (g/mol) 446.05
Número MDL MFCD00149200
Clave InChI VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
PubChem CID 3084150
Nombre IUPAC tetrasodio; fosfato de fosfonato; decahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Punto de ebullición 93.8°C
Nombre del producto químico o material Sodium pyrophosphate decahydrate
Punto de fusión 80.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal Na4P2O7·10H2O
Índice Merck 10,9063
Información de solubilidad Solubility in water: 62g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ammonia,insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.05
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Densidad 1.82
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium pyrophosphate decahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium pyrophosphatedecahydrate