Learn More
Pirofosfato de sodio decahidrato, 99-103 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12327203 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12327203 100 g 100 GR
12387073 500 g 500 GR
12317203 2.5 kg 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12327203 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448061000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13472-36-1 | Na4O7P2·10H2O | 446.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13472-36-1
Fórmula molecular Na4O7P2·10H2O
Peso molecular (g/mol) 446.05
Clave InChI VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
PubChem CID 3084150
Nombre IUPAC tetrasodio; fosfato de fosfonato; decahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Punto de ebullición 93.8°C
Nombre del producto químico o material Sodium pyrophosphate decahydrate
Punto de fusión 80.0°C
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99-103%
Fórmula lineal Na4P2O7·10H2O
Información de solubilidad Solubility in water: 62g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ammonia, insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.05
Porcentaje de pureza 99 to 103%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium pyrophosphate decahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate