Learn More
Pirofosfato de sodio decahidrato, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429210 250 g 250 g
11409210 1000 g 1000 g
11419210 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429210 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16195.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13472-36-1 | H20Na4O17P2 | 446.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El pirofosfato de sodio decahidrato se utiliza como agente tamponador, emulsionante, espesante, aditivo alimentario y dispersante. Actúa como agente de control del sarro en la pasta dental y el hilo dental y se utiliza para eliminar el calcio y el magnesio de la saliva, evitando así que se deposite en los dientes. Se utiliza en detergentes para prevenir deposiciones en la tela. Es útil en la preparación de un tampón de extracción de pirofosfato de EDTA-sodio para el análisis de microcistinas en muestras de suelo. En los estudios antimicrobianos, se utiliza como agente quelante.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en alcohol y amoníaco.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13472-36-1
Fórmula molecular H20Na4O17P2
Peso molecular (g/mol) 446.05
Número MDL MFCD00149200
Clave InChI VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
PubChem CID 3084150
Nombre IUPAC tetrasodio; fosfato de fosfonato; decahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium pyrophosphate decahydrate
Punto de fusión 79.5°C
pH 9.5 to 10.5
Cantidad 250 g
Fórmula lineal Na4P2O7·10H2O
Índice Merck 14,9240
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in alcohol and ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.06 (265.90 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥97%
Olor Odorless
Densidad 1.82