Learn More
Propilparabeno de sodio, TRC
Código de producto. 30136074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136074 5 g 5 g
30133066 25 g 25 g
30005413 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136074 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6732655G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35285-69-9
Fórmula molecular C10 H11 O3 . Na
Peso molecular (g/mol) 202.18
Sinónimo Benzoic acid, 4-hydroxy-, propyl ester, sodium salt (9CI), Nipasol M Sodium, Propyl 4-hydroxybenzoate sodium salt, Propyl p-hydroxybenzoate sodium salt, Propylparaben sodium, Sodium 4-propoxycarbonylphenoxide, Sodium propyl 4-hydroxybenzoate, Sodium propyl p-hydroxybenzoate, Sodium propyl paraben
Nombre IUPAC sodio; 4-propoxicarbonilfenolato
SMILES [Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.0606
Porcentaje de pureza >95%