Learn More
Parahidroxibenzoato de propilo de sodio, Mikromol™
Código de producto. 17973636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17973636 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17973636 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0432.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Parahidroxibenzoato de propilo de sodio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 35285-69-9
Nombres de analitos o componentes Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H11 O3 . Na
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
Nombre IUPAC 4-propoxicarbonilfenolato de sodio
Peso molecular (g/mol) 202.18
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 202,0606 g/mol