Learn More
Parahidroxibenzoato de propilo de sodio, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Propyl Parahydroxybenzoate |
| CAS | 35285-69-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Sodium Propyl Parahydroxybenzoate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H11 O3 . Na |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Sodium Propyl Parahydroxybenzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | [Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1 |
| Mostrar más |