Learn More
Propionato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propionic acid sodium salt |
| CAS | 137-40-6 |
| Fórmula molecular | C3 H5 O2 . Na |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Sodium propionate, Sodium propanoate, Propionic acid sodium salt, Propanoic acid, sodium salt (1:1) (ACI), Propanoic acid, sodium salt (9CI), Propionic acid, sodium salt (8CI), Bioban-S, Deketon, Impedex, Mycoban, Napropion, Ocuseptine, Propi-Ophtal, Propiofar, Propion, Propisol, Sodium ethanecarboxylate, Whit-Pro |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CCC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio; propanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 96.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 96.0187 |