Learn More
Propionato de sodio, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10182680 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10182680 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10182680 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/6100/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 285°C
CAS 137-40-6
Color Blanco
pH 8 to 10.5
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C3H5NaO2
Número MDL 2759
Sinónimo sodium propionate, sodium propanoate, propionic acid sodium salt, propanoic acid, sodium salt, napropion, ocuseptine, deketon, impedex, keenate, propiofar
Clave InChI JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCC(=O)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio; propanoato
Peso molecular (g/mol) 96.061
PubChem CID 2723816
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.06g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo