Learn More
Propionato de sodio-d5, TRC
Código de producto. 30423911
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423911 50 mg 50 miligramos
30421843 10 mg -
30415580 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30423911 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS66706650MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202529-18-8
Fórmula molecular C3D5NaO2
Peso molecular (g/mol) 101.09
Sinónimo Propanoic-d5 acid, sodium salt (9CI), Sodium propionate-D5, Sodium propionate-d5, Sodium propanoate-d5, Propionic acid-d5 sodium salt
Nombre IUPAC Propanoato sódico-D5
SMILES O=C([O-])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Propionate-D5
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i1D3,2D2;
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.05