Learn More
Propionato de sodio-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Propionate-D5 |
| CAS | 202529-18-8 |
| Fórmula molecular | C3D5NaO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Propanoic-d5 acid, sodium salt (9 CI), Sodium propionate-D5, Sodium propionate-d5, Sodium propanoate-d5, Propionic acid-d5 sodium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i1D3,2D2; |
| SMILES | O=C([O-])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H].[Na+] |
| Nombre IUPAC | propanoato de sodio-d5 |
| Peso molecular (g/mol) | 101.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.05 g/mol |
| Mostrar más |