Learn More
Propionato de sodio-3,3,3-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Propionate-3,3,3-D3 |
| CAS | 1210410-35-7 |
| Fórmula molecular | C3 D3 H2 O2 . Na |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Propanoic-3,3,3-d3 acid, sodium salt (1:1) (ACI), Sodium propionate-3,3,3-D3, Sodium propanoate-3,3,3-d3, Propanoic-3,3,3-d3 acid sodium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i1D3; |
| SMILES | [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])CC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;3,3,3-trideuteriopropanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 99.079 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 99.038 g/mol |
| Mostrar más |