Learn More
Propionato de sodio-13C3, TRC
Código de producto. 30138310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138310 2 mg 2 miligramos
30136044 1 mg 1 miligramo
30009103 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138310 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6732902MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152571-51-2
Fórmula molecular 13C3H5NaO2
Peso molecular (g/mol) 99.04
Sinónimo Propanoic-13C3 acid, sodium salt (9CI), Sodium propionate-13C3, Sodium propanoate-13C3, Propionic acid-1,2,3-13C3 sodium salt
SMILES [13CH3][13CH2][13C](O[Na])=O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Sodium Propionate-13C3
Cantidad 2 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1;
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.0288
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.