Learn More
Propionato de sodio-13C3, TRC
Código de producto. 30136044
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136044 1 mg 1 miligramo
30138310 2 mg 2 miligramos
30009103 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136044 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6732901MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152571-51-2
Fórmula molecular 13C3H5NaO2
Peso molecular (g/mol) 99.04
Sinónimo Propanoic-13C3 acid, sodium salt (9CI), Sodium propionate-13C3, Sodium propanoate-13C3, Propionic acid-1,2,3-13C3 sodium salt
SMILES [13CH3][13CH2][13C](O[Na])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Propionate-13C3
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1;
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.0288