Learn More
Pregnenolona sódica-17alfa,21,21,21-d4 Sulfato, TRC
Código de producto. 30414110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30414110 5 mg
30411467 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30414110 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7122215MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1485492-21-4
Fórmula molecular C21H27D4NaO5S
Peso molecular (g/mol) 422.55
Sinónimo (3β)-3-(Sulfooxy)pregn-5-en-20-one-17α,21,21,21-d4 sodium salt, 3β-Hydroxypregn-5-en-20-one-17α,21,21,21-d4 hydrogen sulfate sodium salt, Pregnenolone-17α,21,21,21-D4 sulfate sodium salt, Pregnenolone-3-sulfate-17α,21,21,21-d4 sodium salt, Pregnenolone-17α,21,21,21-d4 3β-sulfate sodium salt, Pregnenolone-17α,21,21,21-d4 sodium sulfate, 3β-Hydroxypregn-5-en-20-one-17α,21,21,21-d4 sulfate sodium salt, Sodium Pregnenolone-17α,21,21,21-d4 sulfate, Sodium Pregnenolone-17alpha,21,21,21-d4 Sulfate
Nombre IUPAC sodio (3S,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-(acetil-d3)-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopentta[a]fenantotra-3-il-17-d sulfato
SMILES C[C@@](C1=CC2)(CC[C@H](O[S](=O)(O[Na])=O)C1)[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@](CC[C@]4([2H])C(C([2H])([2H])[2H])=O)([H])[C@]4(C)CC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pregnenolone-17alpha,21,21,21-D4 Sulfate Sodium Salt
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H32O5S.Na/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(26-27(23,24)25)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3;/h4,15-19H,5-12H2,1-3H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;/m0./s1/i1D3,17D;
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.2