Learn More
Sulfato de prasterona sódica, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dehydroepiandrosterone 3-sulfate sodium salt (DHEAS) (as free sulfate) |
| CAS | 1099-87-2 |
| Fórmula molecular | C19 H27 O5 S . Na |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Androst-5-en-17-one','3-(sulfooxy)-','sodium salt (1:1)','(3β)-, Androst-5-en-17-one','3-(sulfooxy)-','sodium salt','(3β)- (9CI), Androst-5-en-17-one','3β-hydroxy-','hydrogen sulfate','sodium salt (6CI,7CI,8CI), DHA-S, DHEA sulfate sodium salt, Dehydroepiandrosterone sulfate sodium salt, Dehydroisoandrosterone sulfate sodium salt, Mylis, NSC 72822, Prasterone sodium sulfate, Sodium dehydroepiandrosterone sulfate, Sodium dehydroepiandrosterone-3-sulfate, Sodium prasterone sulfate, Teloin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H28O5S.Na/c1-18-9-7-13(24-25(21,22)23)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18;/h3,13-16H,4-11H2,1-2H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t13-,14-,15-,16-,18-,19-;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@H](CC[C@]34C)OS(=O)(=O)[O-])[C@@H]1CCC2=O |
| Nombre IUPAC | sulfato de sodio;[(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-17-oxo-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-il] |
| Peso molecular (g/mol) | 390.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 390.1477 |