Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Potassium Tartrate Tetrahydrate |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 5 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99 % |
| Clave InChI | VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+] |
| Nombre IUPAC | potasio;sodio;2,3-dihidroxibutanodioato;tetrahidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 282.218 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.2 |
| Mostrar más |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.