Learn More
Tetrahidrato de tartrato de potasio sódico, ≥99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11476602 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476602 1 kg -
11486602 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11476602 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215015601
CAS 6381-59-5
Fórmula molecular C4H12KNaO10
Número MDL MFCD00150989
Sinónimo potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Potassium Tartrate Tetrahydrate
Color Blanco
Forma física Powder
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Clave InChI VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Nombre IUPAC potasio;sodio;2,3-dihidroxibutanodioato;tetrahidrato
Peso molecular (g/mol) 282.218
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.2
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.