Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium polyphosphate |
| Punto de fusión | 600.0°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 250 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | (NaPO3)n |
| Índice Merck | 15, 8773 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 1000g/l (20°C) |
| Porcentaje de pureza | 65 to 70% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium polyphosphate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.