Learn More
Sodio, solución estándar de plasma, Na 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11321389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11321389 50 mL 50 ml
11331389 100 mL 100 ml
11480340 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11321389 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013832.AD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Na2CO3 in 5% HNO3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular Na2CO3 in 5% HNO3
Número MDL MFCD00085307
Especificaciones
Nombre de nota Na 1000μg/mL
Presión de vapor 23hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido
Cantidad 50 mL