Learn More
Hidrato de pivalato de sodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10729334 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10729334 50 g 50 g
10541483 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10729334 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 364710500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 143174-36-1 | C5H9NaO2 | 124.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143174-36-1
Fórmula molecular C5H9NaO2
Peso molecular (g/mol) 124.12
Número MDL MFCD00150782
Clave InChI SJRDNQOIQZOVQD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium trimethylacetate hydrate, sodium pivalate hydrate, sodium hydrate pivalate, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, sodium salt, hydrate, acmc-20ajn9, sodiumtrimethylacetatehydrate, c5h9o2.na.h2o, trimethylacetic acid sodium salt hydrate, sodium 2,2-dimethylpropanoate-water 1/1/1
PubChem CID 23666172
Nombre IUPAC sodio; 2,2-dimetilpropanoato; hidrato
SMILES [Na+].CC(C)(C)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium pivalate hydrate
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CCO2Na·xH2O
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium pivalate hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.