Learn More
Picosulfato de sodio, Mikromol™
Código de producto. 17991466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17991466 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17991466 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0054.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Picosulfato de sodio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Picosulfate
CAS 10040-45-6
Nombres de analitos o componentes Sodium Picosulfate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H13 N O8 S2 . 2 Na
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Sodium Picosulfate, Phenol, 4,4'-(2-pyridinylmethylene)bis-, 1,1'-bis(hydrogen sulfate), sodium salt (1:2), Phenol, 4,4'-(2-pyridinylmethylene)bis-, bis(hydrogen sulfate) (ester), disodium salt (9CI), Phenol, 4,4'-(2-pyridylmethylene)di-, bis(hydrogen sulfate) (ester) disodium salt (8CI), 4,4'-(2-Pyridylmethylene)diphenol bis(hydrogen sulfate) disodium salt, DA 1773, Disodium bis[4-[(hydroxysulfonyl)oxy]phenyl](2-pyridyl)methane, Evacuol, Guttalax, Guttalax-Fher, LA 391, Laxoberal, Laxoberon, Neopax, Pico-Salax, Picolax, Picosulfate sodium, Picosulfol, Rapilax
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15NO8S2.2Na/c20-28(21,22)26-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-19-17)14-6-10-16(11-7-14)27-29(23,24)25;;/h1-12,18H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc2)c3ccccn3
Nombre IUPAC sulfato de disodio;[4-[piridin-2-il-(4-sulfonatooxifenil)metil]fenilo]
Peso molecular (g/mol) 481.41
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 480,9878 g/mol