Learn More
Sodium Picosulfate, MedChemExpress
Código de producto. 16488518
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488518 10 mg 10 miligramos
16418366 100 mg 100 miligramos
16414397 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16488518 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0544
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Sodium Picosulfate inhibits absorption of water and electrolytes, and increases their secretion.
Sodium Picosulfate inhibits absorption of water and electrolytes, and increases their secretion.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Picosulfate
CAS 10040-45-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H13NNa2O8S2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Sodium Picosulphate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (207.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (207.72 mM)
SMILES O=S(OC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=N2)C3=CC=C(OS(=O)(O[Na])=O)C=C3)(O[Na])=O
Peso molecular (g/mol) 481.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 481.41
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism