Learn More
Fosfito de sodio dibásico pentahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11994281 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11994281 250 g Frasco de vidrio 250 GR
11984281 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11994281 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428502500
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 13517-23-2 | HNa2O35H2O | 216.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13517-23-2
Fórmula molecular HNa2O35H2O
Peso molecular (g/mol) 216.02
Sinónimo sodium phosphite dibasic pentahydrate, di-sodium hydrogen phosphite, di-sodium hydrogen phosphite pentahydrate, disodium pentahydrate hydrogen phosphite, 2na.ho3p.5h2o, di-sodiumhydrogenphosphitepentahydrate, disodium hydrogenphosphite pentahydrate, etidronate disodium related compound a, united states pharmacopeia usp reference standard
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphite dibasic pentahydrate
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Índice Merck 15,8793
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.02
Porcentaje de pureza 98%