Learn More
Sodium phosphate tribasic, Puriss., anhydrous, ≥94%, Honeywell
Código de producto. 15620760 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
40 kg
Envase:
Fiberboard Box
Tamaño de la unidad:
40 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15620760 40 kg Fiberboard Box 40 Kg
1 options
Código de producto. 15620760 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 0427840KG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate tribasic
Nombre de nota Puriss., anhydrous, ≥94%
CAS 7601-54-9
Forma física Anhydrous
Cantidad 40 kg
Fórmula molecular Na3O4P
Fórmula lineal Na3PO4
Número MDL MFCD00003510
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo trisodium phosphate, sodium orthophosphate, tromete, tribasic sodium phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, oakite, sodium phosphate, anhydrous, trisodium orthophosphate, phosphoric acid trisodium salt, trinatriumphosphat
Clave InChI RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC trisodio;fosfato
Peso molecular (g/mol) 163.939
PubChem CID 24243
ChEBI CHEBI:37583
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.94g/mol
Porcentaje de pureza >94%
Grado puriss.
Envase Fiberboard Box