Learn More
Fosfato de sodio, tribásico, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10569993 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2.50 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10569993 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10025263 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 KG
10648044 10 kg Tambor de fibra 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10569993 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 389810010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7601-54-9 | Na3O4P | 163.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7601-54-9
Fórmula molecular Na3O4P
Peso molecular (g/mol) 163.94
Número MDL MFCD00003510
Clave InChI RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo trisodium phosphate, sodium orthophosphate, tromete, tribasic sodium phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, oakite, sodium phosphate, anhydrous, trisodium orthophosphate, phosphoric acid trisodium salt, trinatriumphosphat
PubChem CID 24243
ChEBI CHEBI:37583
Nombre IUPAC trisodio;fosfato
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate, tribasic
Nombre de nota Anhydrous, Pure
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal Na3PO4
Índice Merck 15, 8792
Información de solubilidad Solubility in water: 88g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.94
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Grado Pure
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium phosphate, tribasic
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.