Learn More
Fosfato de sodio, tribásico, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10025263 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2.50 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10025263 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 KG
10569993 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10648044 10 kg Tambor de fibra 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10025263 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 389810025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7601-54-9 | Na3O4P | 163.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7601-54-9
Fórmula molecular Na3O4P
Peso molecular (g/mol) 163.94
Número MDL MFCD00003510
Clave InChI RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo trisodium phosphate, sodium orthophosphate, tromete, tribasic sodium phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, oakite, sodium phosphate, anhydrous, trisodium orthophosphate, phosphoric acid trisodium salt, trinatriumphosphat
PubChem CID 24243
ChEBI CHEBI:37583
Nombre IUPAC trisodio;fosfato
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate, tribasic
Nombre de nota Anhydrous, Pure
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal Na3PO4
Índice Merck 15, 8792
Información de solubilidad Solubility in water: 88g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.94
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Grado Pure
Envase Tambor de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium phosphate, tribasic
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.