Learn More
Fosfato de sodio, tribásico dodecahidrato, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate |
| Punto de fusión | 75.0°C |
| Forma física | Powder, Needles or Crystals |
| Cantidad | 1 kg |
| Envase | Frasco de plástico |
| Gravedad específica | 1.62 |
| Densidad | 1.6200g/mL |
| Fórmula lineal | Na3PO4·12H2O |
| Índice Merck | 15,8792 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 240g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.