Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato de sodio, tribásico dodecahidrato, 98 %, para bioquímica
Product Code. 12685127 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Unit Size:
2.50 Kg
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
12685127 500 g 500 GR
12612946 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12685127 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 447965000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    88.65€ / 500 g
    Ahorro 13.35€
    13% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 10101-89-0 ∣ Na3O4P·12H2O ∣ 380.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10101-89-0
Fórmula molecular Na3O4P·12H2O
Peso molecular (g/mol) 380.13
Clave InChI ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
PubChem CID 61473
Nombre IUPAC trisodio; fosfato; dodecahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate
Punto de fusión 75.0°C
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 500 g
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.62
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Densidad 1.6200g/mL
Fórmula lineal Na3PO4·12H2O
Índice Merck 15,8792
Información de solubilidad Solubility in water: 240g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.13
Porcentaje de pureza 98%
Grado Bioquímica
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate