Learn More
Fosfato sódico, dodecahidrato tribásico, 98 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate |
| Punto de fusión | 75.0°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino, agujas o cristales |
| Cantidad | 1 kg |
| Envase | Frasco de plástico |
| Gravedad específica | 1.62 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Densidad | 1.6200g/mL |
| Fórmula lineal | Na3PO4·12H2O |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: Tribasic sodium phosphate dodecahydrate,Trisodium phosphate