Learn More
Fosfato de sodio tribásico dodecahidrato, ≥98,0% (T), Solstice
Código de producto. 15676860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15676860 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
15686860 250 g Frasco de polietileno 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15676860 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 719111KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.00€
    67.50€ / 1 Kg
    Ahorro 5.50€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Puriss. p.a., reactivo ACS, ≥98,0 % (T)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10101-89-0
Fórmula molecular H24Na3O16P
Peso molecular (g/mol) 380.119
Número MDL MFCD00149198
Clave InChI ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
PubChem CID 61473
Nombre IUPAC trisodio; fosfato; dodecahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
Punto de fusión ∼de 75 °C
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 kg
Envase Frasco de polietileno
Densidad 1,62g/mL a 25 °C; densidad aparente: 900 kg/m3
Fórmula lineal Na3PO4 · 12H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Información de solubilidad 70 g/L a 20 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 380,12g/mol
Porcentaje de pureza ≥98,0% (T)
Grado ACS
Mostrar más Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: tir-sodium phosphate-12-hydrate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.