Learn More
Fosfato de sodio, tribásico, anhidro, téc, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11326778 1 kg 1 Kg
11336778 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11326778 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013438.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7601-54-9 | Na3O4P | 163.939 g/mol
Sodium phosphate, tribasic is used in soaps, detergents, photographic developers, water softeners and boiler scale removers. It is used as a food additive, as cleaning agents, as a protein precipitant and an active ingredient in fluxes designed to deoxygenate nonferrous metals for casting. It is used to prepare chlorinated trisodium phosphate by reacting with sodium hypochlorite and used as a disinfectant and bleach. Further, it is used in dairy substitutes and to inhibit mold. In addition, it is employed in ceramic production. It is also used for the preservation of biologically active soil samples and fractionization of nucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7601-54-9
Fórmula molecular Na3O4P
Peso molecular (g/mol) 163.939
Número MDL MFCD00003510
Clave InChI RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo trisodium phosphate, sodium orthophosphate, tromete, tribasic sodium phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, oakite, sodium phosphate, anhydrous, trisodium orthophosphate, phosphoric acid trisodium salt, trinatriumphosphat
PubChem CID 24243
ChEBI CHEBI:37583
Nombre IUPAC trisodio;fosfato
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate, tribasic, anhydrous
Color Blanco
Forma física Polvo de malla -100
Cantidad 1 kg
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in ethanol and carbon disulfide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.94
Grado Técnico
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White powder
Densidad 1.62g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium phosphate, tribasic, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: trisodium phosphate