Learn More
Monohidrato monobásico de fosfato de sodio, TRC
Código de producto. 30137062
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137062 5 g 5 g
30136724 25 g 25 g
30003915 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137062 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6670455G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10049-21-5
Fórmula molecular Na . H2 O . H2 O4 P
Peso molecular (g/mol) 137.99
Sinónimo Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
Nombre IUPAC sodio; fosfato de dihidrógeno; hidrato
SMILES O.[Na+].OP(=O)(O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.9694
Porcentaje de pureza >95%