Learn More
Monósico monohidrato de fosfato sódico, Puriss. p.a., reactivo ACS, ≥99,0% (T), Solstice
Código de producto. 16655913
Cambiar vista
Click to view available options
25 kg
Código de producto.
16655913 25 kg
1 options
Código de producto. 16655913 Proveedor Fluka N.º de proveedor 7150425KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2045.00€
    1809.32€ / 25 Kg
    Ahorro 235.68€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate monobasic monohydrate
Punto de fusión 650 °C (sustancia anhidra)
CAS 10049-21-5
Color Blanco
% máx. CAS 1
pH 4.1 a 4.5
Cantidad 25 kg
Fórmula molecular H5NaO5P
Fórmula lineal NaH2PO4 · H2O
Número MDL MFCD00149208
Sinónimo Monosodium phosphate; Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
Clave InChI BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Nombre IUPAC hidrato de ácido fosfórico de sodio
Peso molecular (g/mol) 139.00
Grado ACS