Learn More
Fosfato de sodio monobásico, monohidrato, MP Biomedicals™
Código de producto. 11494646 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
0.50 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494646 100 g -
11404656 500 g 0.50 Kg
11414656 1 kg -
11424656 5 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11494646 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02199202.1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Tiene una capacidad de tamponamiento muy alta. El monohidrato de fosfato de sodio monobásico MP Biomedicals es un reactivo con una variedad de usos de laboratorio, industriales y de producción. La mayoría de las soluciones de tampón de fosfato de sodio ne
El fosfato de sodio se presenta en varias formas: monobásico (Nah2PO4), dibásico (Na2HPO4) y tribásico (Na3PO4). La mayoría de las soluciones de tampón de fosfato de sodio neutro están compuestas por mezclas de las formas monobásicas y dibásicas en distintos grados, dependiendo del pH deseado.
  • Hay publicada una tabla para la preparación de 0,1 M de tampón de fosfato sodio a 25 °C, utilizando diversas proporciones de fosfato de sodio monobásico y fosfato de sodio dibásico.
  • En un estudio al respecto, se trata el efecto de los ciclos de almacenamiento de congelación y descongelación en las proteínas de las soluciones tampón de fosfato de sodio y fosfato de potasio.
  • También se ha evaluado la repercusión de 5 mM de fosfato de sodio sobre la eficacia del análisis de espectrometría de movilidad iónica (IMS) de ionización por electroespray (ESI).
  • Existe un protocolo para la purificación de anticuerpos monoclonales de IgG1 de ratón libres de pirógenos que utiliza 10 mM de fosfato de sodio (con un pH de 7,4).
  • También se emplea en un método de HPLC por emparejamiento de iones para el análisis del ácido 5-aminosalicílico.
  • Se ha publicado un método de TLC para la separación de los azúcares nucleótidos en el estudio de la actividad de la glicosiltransferasa.
El monohidrato de fosfato de sodio monobásico tiene una amplia variedad de usos:
  • Como secuestrante, emulsionante y tampón en alimentos
  • Como mordiente en colorantes
  • Para el reforzado de la seda en los procesos de curtido
  • En la fabricación de esmaltes, cerámica, detergentes y desincrustantes
  • Agente ignífugo
  • En soldadura normal y fuerte en lugar de bórax
  • Reactivo y tampón en química analítica
  • Catártico
  • Laxante
CAS 10049-21-5
Fórmula molecular H5NaO5P
Peso molecular (g/mol) 139.00
Número MDL MFCD00149208
Clave InChI BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate Monobasic
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98,0 – 103,0%
Información de solubilidad Soluble en agua (100mg/mL), lo que da una solución clara e incolora.
Nombre IUPAC hidrato de ácido fosfórico de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 137,99g/mol
Porcentaje de pureza 98.4%
Grado USP